Documenti fondamentali
28100
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
Sinonimo/i:
trans-1-Bromo-2-butene
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.00
Beilstein:
1361394
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
~85% (GC)
contiene
silver wool as stabilizer
Impurezze
~15% 3-bromo-1-butene
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
P. ebollizione
97-99 °C (lit.)
Densità
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)