Documenti fondamentali
27420
Sigma-Aldrich
Citraconic acid
purum, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Methylmaleic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CO2H)=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.10
Beilstein:
1722679
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (T)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
88-94 °C (lit.)
91-95 °C
Stringa SMILE
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Robert Ludmerczki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(51), 11963-11974 (2019-06-30)
Thermal decomposition of citric acid is one of the most common synthesis methods for fluorescent carbon dots; the reaction pathway is, however, quite complex and the details are still far from being understood. For instance, several intermediates form during the