Documenti fondamentali
270172
Supelco
Gel di silice
−200 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
Dimensione particelle
−200 mesh
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chromatographic grade
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)