Key Documents
257400
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
≥99.5%
Sinonimo/i:
Bis-MSB
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.43
Beilstein:
2375845
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.5%
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
λmax
349 nm
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Applicazioni
Suitable as laser dye
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)