25460
1-Chloro-2-nitrobenzene
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.04 mmHg ( 25 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
8.7 %
P. eboll.
246 °C (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Densità
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?