25422
Sodium oxalate
puriss., ≥99%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Grado
puriss.
Saggio
≥99%
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6.5-8.5 (20 °C, 2.5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?