Key Documents
25210
Sigma-Aldrich
Sodium formate
≥97.0%
Sinonimo/i:
Formic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
HCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.01
Beilstein:
3595134
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
≥97.0%
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)