248878
Esano
≥95%, spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Esano, spectrophotometric grade, ≥95%
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?