236845
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Grado
high-purity grade (Davisil Grade 646)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Davisil®
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
250-500 μm
35-60 mesh
Dimensione pori
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?