Merck
236381
Ethanolamine hydrochloride
≥99%
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NCH2CH2OH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.54
EC Number:
217-900-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3542892
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99%
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)