Key Documents
23590
Sigma-Aldrich
Sodium 4-chlorobenzenesulfinate hydrate
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNaO2S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3575604
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Impurezze
≤40% water
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)c1ccc(Cl)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)