Key Documents
235482
Sigma-Aldrich
Chlorophenol Red sodium salt
Dye content 70 %
Sinonimo/i:
3′,3′′-Dichlorophenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H11Cl2NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 70%
λmax
575 nm
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1Cl)C(=C2\C=CC(=O)C(Cl)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)