234176
Victoria Blue R
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
Basic Blue 11
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 80%
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL, clear to opaque, blue to purple
λmax
615 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥11000 at 252 nm in methanol at 0.005 g/L
≥54000 at 577 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 330 nm in methanol at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C)c4ccccc14
InChI
1S/C29H31N3.ClH/c1-6-30-28-20-19-27(25-9-7-8-10-26(25)28)29(21-11-15-23(16-12-21)31(2)3)22-13-17-24(18-14-22)32(4)5;/h7-20H,6H2,1-5H3;1H
JEVGKYBUANQAKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?