23240
4-Nitrophenyl chloroformate
purum, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (AT)
P. ebollizione
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
76-82 °C
77-79 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)