23051
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-185 °C (dec.) (lit.)
180-185 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?