Documenti fondamentali
23019
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.02
Beilstein:
1751202
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Tensione di vapore
15 mmHg ( 84 °C)
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (AT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
P. eboll.
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)