Documenti fondamentali
21286
Supelco
(1R)-(+)-Camphanic chloride
for chiral derivatization, ≥97.0%
Sinonimo/i:
(1R)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Beilstein:
4842302
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nome Commerciale
ChiraSelect
Saggio
≥97.0% (AT)
≥97.0%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Punto di fusione
67-70 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
PAXWODJTHKJQDZ-ZJUUUORDSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)