Documenti fondamentali
20797
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 84853
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)