Vai a
201871
Direct yellow 27
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20N4Na2O9S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
662.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
13950
NACRES:
NA.47
EC Number:
233-461-3
MDL number:
form
powder
Quality Segment
λmax
393 nm
ε (extinction coefficient)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
InChI key
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
General description
As a direct dye, Direct Yellow 27 is an acid dye with large molecules that will bind to cellulose fibers directly. It is mono azo dye with good light fastness.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)