Documenti
19922
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylsilyl cyanide
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl-cyano-diphenylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.42
Beilstein:
5907340
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.71 psi ( 55 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.560
P. eboll.
136 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Altre note
Reagent for preparing silylated cyanohydrins from hindered ketones
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
M. Golinski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 159-159 (1993)