Documenti fondamentali
19880
Sigma-Aldrich
N-Butyldiethanolamine
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.24
Beilstein:
1739642
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
P. ebollizione
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Butyldiethanolamine was used in the synthesis of 4,4′-diphenylmethane diisocyanate (MDI).
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
265.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
129.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anning Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 30-39 (2012-12-25)
A series of temperature- and pH-responsive polyurethanes based on hexamethylene diisocyanate (HDI) and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI) were synthesized by a coupling reaction with bis-1,4-(hydroxyethyl) piperazine (HEP), N-methyldiethanolamine (MDEA) and N-butyldiethanolamine (BDEA), respectively. The chemical structure, molecular weight, thermal property and