Documenti fondamentali
19684
Supelco
Chromoionophore XVII
Selectophore
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-4-[4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid potassium salt, GJM-541
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15KN2O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Stato
solid
Stringa SMILE
OCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(O)c3ccccc23)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C18H16N2O7S2.K/c21-9-10-28(23,24)13-7-5-12(6-8-13)19-20-16-11-17(29(25,26)27)18(22)15-4-2-1-3-14(15)16;/h1-8,11,21-22H,9-10H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b20-19+;
FEQBTLSWGJASRO-RZLHGTIFSA-M
Descrizione generale
Chromoionophores are colored ionophores. It consists of two functionally different parts namely ionophore and chromophore; ionophore helps in recognizing ions whereas chromophore transduces a chemical information produced by ionophore-ion interaction.
Applicazioni
pH indicator can be covalently linked to a cellulose support. Model compound for pH and cation indicator dyes that can be covalently linked to cellulose.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Complexation of Cationic Species
Crown Ethers; Inoue
Cation Binding by Macrocycles, 465-465 (1990)
G. Mohr
Optical sensors for pH and cations using vinylsulfonyl dye chemistry null
G. Mohr, O. Wolfbeis
Analytica Chimica Acta, 292, 41-41 (1994)