19482
Butylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
68 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
9.8 %
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−49 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
n-Butylamine