Documenti fondamentali
192503
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9(10H)-acridone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Devika Sasikumar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(9), 2060-2066 (2019-12-15)
The conversion of solar energy to thermal, chemical, or electrical energy attracts great attention in chemistry and physics. There has been a considerable effort for the efficient extraction of photons throughout the entire solar spectrum. In this work light energy