Documenti fondamentali
18838
Sigma-Aldrich
α-Bulnesene
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Attività ottica
[α]20/D −1±0.5°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.505
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(C)=C
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)