18126
Saflufenacil Metabolite M800H11
analytical standard
Sinonimo/i:
N′-[2-Chloro-5-(2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl)-4-fluorobenzoyl]-N-isopropylsulfamide, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C=C(C(F)(F)F)N1)N(C2=CC(C(NS(NC(C)C)(=O)=O)=O)=C(Cl)C=C2F)C1=O
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)