Merck
17876
Solfato di sodio
granulated, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anhydrous
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
quality
granulated
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N)
loss
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
particle size
0.2-2 mm
pH
5.2-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The use of sodium sulfate as the globulin precipitant in the determination of proteins in blood.
Howe PE.
The Journal of Biological Chemistry, 49(1), 93-107 (1921)
How does sodium sulfate crystallize? Implications for the decay and testing of building materials.
Rodriguez-Navarro C, et al.
Cement and Concrete Research, 30(10), 1527-1534 (2000)
Teppei Adachi et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(1), 31-39 (2014-12-02)
Expression of heat shock protein A4 (HSPA4, also called Apg-2), a member of the HSP110 family, is induced by several forms of stress. The physiological and pathological functions of HSPA4 in the intestine remain to be elucidated. We assessed HSPA4