17860
2-Bromooctanoic acid
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
P. ebollizione
140 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.