16940
1-Bromo-2,2-dimethylpropane
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Neopentyl bromide
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
P. eboll.
105-106 °C/767 mmHg (lit.)
Densità
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?