Documenti fondamentali
16760
Supelco
Allyl phenoxyacetate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.514-1.518
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
265-266 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yiqi Ruben Luo et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 502, 128-132 (2019-12-31)
Daratumumab (DARA) is a fully human anti-CD38 IgG1-κ monoclonal antibody drug used in the treatment of multiple myeloma (MM). While serum protein electrophoresis (SPEP) is an important assay for diagnosis and monitoring of patients with MM, DARA can appear in