Documenti fondamentali
16540
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromobutyrate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.05
Beilstein:
1749700
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
n20/D 1.456
P. ebollizione
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)