Documenti fondamentali
16486
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-glucopyranoside 20 mM solution
Sinonimo/i:
Decyl β-D-glucopyranoside solution
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12161900
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)