Documenti
16035
Sigma-Aldrich
Brilliant Cresyl blue solution
for microscopy, 0.3 % (w/v) in ethanol
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
6035110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
MA.02
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
dye ( C.I. 51010), 0.3 % (w/v) (in ethanol)
Concentrazione
0.3 % (w/v) in ethanol
Densità
0.808 g/mL at 20 °C
εmax
6.0 in 50% ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C2)C2=N3)C3=C1.Cl[Zn-2](Cl)(C)(Cl)Cl.CC4=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C5)C5=N6)C6=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Brilliant Cresyl blue is a phenoxazine dye.
Applicazioni
Brilliant Cresyl blue may be used for staining Hienz bodies, in an experimental study to investigate the importance of peroxiredoxin II, for sustaining life span of erythrocytes in mice.
Altre note
Staining of immature red cells and platelets
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
G. Clark
Staining Procedures, 176-176 (1981)
Peroxiredoxin II is essential for sustaining life span of erythrocytes in mice.
Lee TH
Blood, 101 (12), 5033-5038 (2003)
Poly (brilliant cresyl blue) modified glassy carbon electrodes: electrosynthesis, characterisation and application in biosensors.
Ghica ME and Brett CM.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 629 (1), 35-42 (2009)