154911
2-Methylbutane
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Isopentane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
11.17 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
8.3 %
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.354 (lit.)
P. eboll.
30 °C (lit.)
Densità
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?