15150
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
purum, suitable for scintillation, ≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (TLC)
Punto di fusione
242-246 °C (lit.)
243-246 °C
Compatibilità
suitable for scintillation
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Quantità
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)