14798
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
puriss.
Sinonimo/i:
(S)-(−)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (S)-(−)-BINAP
About This Item
Grado
puriss.
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −239±5°, c = 0.3% in toluene
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Punto di fusione
238-240 °C (lit.)
238-242 °C (dec.)
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
- Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
- SN2 halogenation of hydroxy groups
- Synthesis of BINAP complexes
- Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
Confezionamento
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)