14603
Zirconium(IV) oxide
purum, ≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Sinonimo/i:
Zirconia
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
P. ebollizione
5000 °C (lit.)
Punto di fusione
2700 °C (lit.)
Densità
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
silicate (as SiO2): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤300 mg/kg
Ti: ≤1000 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?