14392
D-threo-Biopterin
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1′R,2′R)-Biopterin, D-threo-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin, Dictyopterin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.22
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)