Documenti fondamentali
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
Sinonimo/i:
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Stringa SMILE
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
75.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)