13540
Benzyl mercaptan
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
About This Item
Densità del vapore
>4 (vs air)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.576
P. eboll.
194-195 °C (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?