Documenti fondamentali
12752
Supelco
Mettler Toledo Calibration substance ME 18870
Sinonimo/i:
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
1238185
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
20121904
Tensione di vapore
1 mmHg ( 108 °C)
P. ebollizione
305 °C (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
47.6-48.6 °C (DSC)
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)