Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 115.00 |
25 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | Chiedi |
Informazioni su questo articolo
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
form
solid
quality
granulated
loss
≤3% loss on ignition, 800 °C
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form crystals or chunks | form solid |
| assay ≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration) | assay 99.98% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| cation traces Fe: ≤300 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.003%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.003%, heavy metals (as Pb): ≤0.002% |
| mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C |
| density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric anhydride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?