Documenti fondamentali
11224
Sigma-Aldrich
Solfato d′ammonio
purum, ≥99% (alkalimetric)
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
purum
Saggio
≥99% (alkalimetric)
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.2% (as SO4)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤30 mg/kg
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Taavi K Neklesa et al.
PLoS genetics, 5(6), e1000515-e1000515 (2009-06-13)
TORC1 is a central regulator of cell growth in response to amino acid availability, yet little is known about how it is regulated. Here, we performed a reverse genetic screen in yeast for genes necessary to inactivate TORC1. The screen