Documenti
11105
Sigma-Aldrich
Artemisia ketone
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
1701720
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
Densità
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)