Documenti fondamentali
10979
Supelco
Polyvinyl alcohol mounting medium with NPG, antifading
pH 8.5-8.9
Sinonimo/i:
PVA-NPG
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Indice di rifrazione
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
Densità
1.08 g/mL at 20 °C
Compatibilità
in accordance for application
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Aqueous solution containing tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, polyvinyl alcohol 22000, glycerol, and propyl gallate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)