10952
Araldite® M accelerator 960
accelerator DY 060
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n/D 1.517
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)