Documenti
1.01193
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica Particles
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Appearance: black suspension
Magnetic Response: 1 - 20 s
Settling time: ≥ 5 min
RNases: not detectable
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Particlesurface (BET): 14 - 25 m²/g
For research use only
Note legali
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)