Vai a
09699
Ammonium carbamate
for decomposition
Sinonimo/i:
Carbamic acid ammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 401.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NCO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.07
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39033203
UNSPSC Code:
23151816
EC Number:
214-185-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3914091
Assay:
≥99.5% (T)
CHF 401.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
100 mmHg ( 26.7 °C)
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
expl. lim.
2 %
ign. residue
≤0.002% (as SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N([H])[H].NC(O)=O
InChI
1S/CH3NO2.H3N/c2-1(3)4;/h2H2,(H,3,4);1H3
InChI key
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
101134
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.011341.01220292834
Ammonium carbamate for decomposition
Supelco
09699
Ammonium carbamate
Ammonium carbamate for analysis EMSURE®
Supelco
1.01134
Ammonium carbamate
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.2%
anion traces
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
cation traces
-
vapor pressure
100 mmHg ( 26.7 °C)
vapor pressure
82 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
100 mmHg ( 26.7 °C)
expl. lim.
2 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium carbamate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)