09237
Myristicin
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Allyl-2,3-(methylendioxy)anisole, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Leaf extracts of parsley, dill, and celery grown in microwave fields using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC).
- Rat urine samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Human serum samples using gas chromatography (GC) with flame ionization detection (FID).
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?