08968
Atto 635
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPCE)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Fluorescenza
λex 635 nm; λem 659 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC1=CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3c(C=C4C=C\C(C=C4C3(C)C)=[N+](/C)C)cc12
InChI
1S/C28H34N2O2.ClHO4/c1-18-17-27(2,3)30(12-8-9-26(31)32)25-16-24-20(14-22(18)25)13-19-10-11-21(29(6)7)15-23(19)28(24,4)5;2-1(3,4)5/h10-11,13-17H,8-9,12H2,1-7H3;(H,2,3,4,5)
KIDFITUZQAFBTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)